Tlačiť
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 33.13 EUR
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₅
Mw: 266.29 g/mol
Teplota varu: 145…148 °C (1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038965
Číslo CAS: 23197-67-3