Tlačiť
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-Chloroethoxy)ethanoic acid, 5-Chloro-3-oxapentanoic acid, 2-(2-Chloroethoxy)acetic acid
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 93.06 EUR
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Vzorec: C₄H₇ClO₃
Teplota varu: 130 °C (3,5 mm Hg)
Teplota tavenia: 26…33 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17014832
Číslo CAS: 14869-41-1
OSN: 3265
ADR: 8,II