Tlačiť
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 29.84 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Hustota: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844437
Číslo CAS: 106896-48-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III