Tlačiť
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopentyl)acetate, Ethyl (2-oxocyclopent-1-yl)glyoxylate, Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopent-1-yl)ethanoate
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 152.61 EUR
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Vzorec: C₉H₁₂O₄
Mw: 184.189 g/mol
Teplota varu: 129…130 °C (7 mm Hg)
Teplota tavenia: 26…31 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019311
Číslo CAS: 39163-39-8