Tlačiť
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl (E)-3-(1H-imidazol-5-yl)acrylate
OR300730-1G OR300730-500MG OR300730-5G OR300730-250MG
APOSOR300730-1GEA 216.21 EUR
APOSOR300730-1G APOSOR300730-500MG APOSOR300730-5G APOSOR300730-250MG
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01823277
Číslo CAS: 52363-40-3