Tlačiť
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 348.49 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₅BrClNO
Mw: 234.478 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257815
Číslo CAS: 1256808-29-3