Tlačiť
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300399-1G OR300399-250MG
APOSOR300399-1GEA 437.63 EUR
APOSOR300399-1G APOSOR300399-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃Br₂N₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22380430
Číslo CAS: 1357945-30-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III