Tlačiť
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 627.36 EUR
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Mw: 232.465 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14706800
Číslo CAS: 1245649-96-0