Tlačiť
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 323.71 EUR
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₉NO
Teplota varu: 176 °C (12 mm Hg)
Teplota tavenia: 42…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047620
Číslo CAS: 56234-20-9