Tlačiť
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300237-1G OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA 819.95 EUR
APOSOR300237-1G APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₇H₈BrN₃
Mw: 214.063 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31556420
Číslo CAS: 1845754-43-9