Tlačiť
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300232-250MG OR300232-100MG
APOSOR300232-250MGEA 414.58 EUR
APOSOR300232-250MG APOSOR300232-100MG
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂BrN·ClH
Mw: 250.563 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31561266
Číslo CAS: 2227272-47-9