Tlačiť
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 287.6 EUR
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₅BrClNO
Mw: 234.478 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18255548
Číslo CAS: 1256823-11-6