Tlačiť
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300130-100MG OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA 369.72 EUR
APOSOR300130-100MG APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Mw: 221.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22689680
Číslo CAS: 1416713-88-6