Tlačiť
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-6-methoxy-2-azanaphthalene
OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-1GEA 601.24 EUR
APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Mw: 193.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044725
Číslo CAS: 82117-20-2