Tlačiť
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300108-500MG OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA 414.58 EUR
APOSOR300108-500MG APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Mw: 221.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18250895
Číslo CAS: 1206975-02-1