Tlačiť
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline, Methyl 1-chloro-2-azanaphthalene-6-carboxylate
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 529.94 EUR
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Mw: 221.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21365100
Číslo CAS: 1357946-43-0