Tlačiť
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 258.36 EUR
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂S
Mw: 210.253 g/mol
Teplota tavenia: 132…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173693
Číslo CAS: 175277-23-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III