Tlačiť
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-(Chloromethyl)-5-(ethoxycarbonyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, [6-(Chloromethyl)-5-(ethoxycarbonyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl]benzene
OR29641-1G OR29641-250MG OR29641-500MG
APOSOR29641-1GEA 655.44 EUR
APOSOR29641-1G APOSOR29641-250MG APOSOR29641-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅ClN₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00103423
Číslo CAS: 263157-08-0
OSN: 3261
ADR: 8,III