Tlačiť
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 106.15 EUR
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅NO₄
Mw: 179.13 g/mol
Teplota tavenia: 164…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114881
Číslo CAS: 126318-27-2