Tlačiť
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29094-250MG OR29094-100MG
APOSOR29094-250MGEA 158.04 EUR
APOSOR29094-250MG APOSOR29094-100MG
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂OS
Mw: 200.645 g/mol
Teplota tavenia: 65/70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111629
Číslo CAS: 184970-24-9
OSN: 3261
ADR: 8 III