Tlačiť
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-2-(4-cyanophenyl)-1,3-dioxolane
OR29054-1G OR29054-5G OR29054-10G
APOSOR29054-1GEA 43.32 EUR
APOSOR29054-1G APOSOR29054-5G APOSOR29054-10G
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂
Mw: 268.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052887
Číslo CAS: 60207-22-9