Tlačiť
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28995-1G OR28995-250MG
APOSOR28995-1GEA 113.12 EUR
APOSOR28995-1G APOSOR28995-250MG
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
Teplota varu: 95…100 °C (10 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068196
Číslo CAS: 175205-41-1
OSN: 1760
ADR: 8,III