Tlačiť
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)ethylamine, N-[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]dimethylamine
OR28892-1G OR28892-5G
APOSOR28892-1GEA 36.5 EUR
APOSOR28892-1G APOSOR28892-5G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023546
Číslo CAS: 6304-27-4
EINECS: 228-608-3
OSN: 2735
ADR: 8,III