Tlačiť
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28868-10G OR28868-1G OR28868-5G
APOSOR28868-10GEA 622.14 EUR
APOSOR28868-10G APOSOR28868-1G APOSOR28868-5G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NOS
Teplota varu: 97…100 °C (0,4 mm Hg)
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00154135
Číslo CAS: 24304-84-5
EINECS: 246-142-9
OSN: 2735
ADR: 8,III