Tlačiť
2-methylbut-2-enoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 24.95 EUR
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota tavenia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066864
Číslo CAS: 13201-46-2
OSN: 3261
ADR: 8,II