Tlačiť
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 282.79 EUR
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₁₂H₁₃NOS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00175795
Číslo CAS: 680214-97-5
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III