Tlačiť
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 331.26 EUR
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Mw: 146.189 g/mol
Teplota tavenia: 202…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00125906
Číslo CAS: 1792-41-2