Tlačiť
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,6-Dichloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3,6-dichloropicolinate
OR28179-1G OR28179-5G OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA 56.48 EUR
APOSOR28179-1G APOSOR28179-5G APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
Mw: 206.026 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00186642
Číslo CAS: 1532-24-7