Tlačiť
4-(Dimethylamino)chalcone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 282.79 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Vzorec: C₁₇H₁₇NO
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168677
Číslo CAS: 1030-27-9