Tlačiť
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR27703-10G OR27703-1G OR27703-5G
APOSOR27703-10GEA 1417.18 EUR
APOSOR27703-10G APOSOR27703-1G APOSOR27703-5G
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂N₂O₂
Mw: 285.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570806
Číslo CAS: 302901-02-6