Tlačiť
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Morpholinoacetamide, 2-(4-Morpholinyl)acetamide
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 43.32 EUR
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Vzorec: C₆H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00465044
Číslo CAS: 5625-98-9
OSN: 3259
ADR: 8,III