Tlačiť
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, N-BOC protected, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR2668-100MG OR2668-250MG
APOSOR2668-100MGEA 99.34 EUR
APOSOR2668-100MG APOSOR2668-250MG
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₅
Mw: 259.299 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09264196
Číslo CAS: 946682-30-0