Tlačiť
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-(methoxycarbonyl)benzonitrile
OR2661-1G OR2661-250MG OR2661-100MG
APOSOR2661-1GEA 434.61 EUR
APOSOR2661-1G APOSOR2661-250MG APOSOR2661-100MG
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Mw: 254.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09839300
Číslo CAS: 908562-25-4