Tlačiť
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 888.89 EUR
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
Teplota varu: 80,5…82 °C (10 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09864856
Číslo CAS: 84815-20-3