Tlačiť
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chlorocarbonyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-(Chloroformyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 225.52 EUR
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClN₂O₂
Mw: 208.601 g/mol
Teplota tavenia: 80…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086204
Číslo CAS: 98591-60-7
OSN: 3261
ADR: 8 III