Tlačiť
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25851-100MG OR25851-250MG OR25851-50MG
APOSOR25851-100MGEA 124.57 EUR
APOSOR25851-100MG APOSOR25851-250MG APOSOR25851-50MG
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Vzorec: C₆H₆BrN₃O₄S
Mw: 296.099 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00103270
Číslo CAS: 680212-43-5