Tlačiť
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Nitro-3,4,5,6-tetrachlorophenyl)benzylamine, 2-(Benzylamino)-3,4,5,6-tetrachloronitrobenzene
OR25837-1G OR25837-5G
APOSOR25837-1GEA 157.82 EUR
APOSOR25837-1G APOSOR25837-5G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Vzorec: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
Mw: 366.027 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114878
Číslo CAS: 69035-11-6