Tlačiť
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (((3,4-Dichlorophenyl)amino)(furan-2-yl)methyl)diphenylphosphine oxide, 2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino](diphenylphosphoryl)methyl}furan
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 294.01 EUR
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Vzorec: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Mw: 442.274 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00123332
Číslo CAS: 680212-11-7