Tlačiť
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-1,2-oxazole-4-sulphonamide, 2-{[(2-{[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulphonyl]amino}ethyl)sulphanyl]methyl}furan
OR25746-250MG OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA 172.24 EUR
APOSOR25746-250MG APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₄S₂
Mw: 316.396 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570599
Číslo CAS: 680211-97-6