Tlačiť
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)pyridine-3-carboxamide, 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)pyridine-3-carboxamide
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 132.59 EUR
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Vzorec: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Mw: 296.773 g/mol
Teplota tavenia: 42…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01566566
Číslo CAS: 680211-93-2