Tlačiť
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-4-nitrobenzofurazan
OR25547-1G OR25547-250MG
APOSOR25547-1GEA 310.03 EUR
APOSOR25547-1G APOSOR25547-250MG
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Mw: 199.551 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174259
Číslo CAS: 5714-17-0