Tlačiť
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Antipyrine-4-carboxaldehyde, 2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-4-formyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole
OR25303-1G OR25303-250MG OR25303-5G
APOSOR25303-1GEA 107.9 EUR
APOSOR25303-1G APOSOR25303-250MG APOSOR25303-5G
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 162…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003144
Číslo CAS: 950-81-2
EINECS: 213-452-0