Tlačiť
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 143.6 EUR
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₈OS₂
Teplota tavenia: 147…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052282
Číslo CAS: 159709-36-1