Tlačiť
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR25193-10G OR25193-1G OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA 394.95 EUR
APOSOR25193-10G APOSOR25193-1G APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O₄
Mw: 281.308 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067953
Číslo CAS: 20481-33-8