Tlačiť
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-1-methylpiperidine hydrochloride
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 24.95 EUR
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Teplota tavenia: 203…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570459
Číslo CAS: 25271-35-6