Tlačiť
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propane
OR24928-10G OR24928-25G OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA 66.59 EUR
APOSOR24928-10G APOSOR24928-25G APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Mw: 143.227 g/mol
Teplota varu: 94…95 °C (0.5 mm Hg)
Hustota: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97.8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023781
Číslo CAS: 104-58-5