Tlačiť
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-{[3-(Methoxycarbonyl)thiophen-2-yl]carbamoyl}benzyl chloride, Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}-3-thenoate
OR24396-100MG OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA 64.89 EUR
APOSOR24396-100MG APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂ClNO₃S
Mw: 309.768 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728793
Číslo CAS: 648859-85-2
OSN: 3261
ADR: 8 III