Tlačiť
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24340-1G OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA 82.92 EUR
APOSOR24340-1G APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃O₂
Mw: 209.245 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052079
Číslo CAS: 127957-83-9