Tlačiť
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 29.8 EUR
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂S
Mw: 213.297 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00068163
Číslo CAS: 175137-03-8