Tlačiť
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2426-1G OR2426-250MG OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA 433.41 EUR
APOSOR2426-1G APOSOR2426-250MG APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉Cl₂NO₃S
Mw: 318.176 g/mol
Teplota tavenia: 150…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00816792
Číslo CAS: 262856-01-9